胸腺嘧啶 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 5-甲基尿嘧啶, 2,4-二羟基-5-甲基嘧啶
T0234-25G T0234-5G
TCIAT0234-25GEA 0 CNY
TCIAT0234-25G TCIAT0234-5G
胸腺嘧啶 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
胸腺嘧啶
分子式: C₅H₆N₂O₂
沸点: 389 °C (1013 hPa)
溶点: 320°C
密度: 1,454 g/cm³ (25 °C)
MDL编号: MFCD00006026
CAS号: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 14,09398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f73c58f3b2d92f6ff38c490d38be6be9c76bed&vid=17f73c58f3b2d92f6ff38c490d38be6be9c76bed&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency