三氟胸腺嘧啶 ≥97.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Synonyms:
5-三氟甲基尿嘧啶
T1622-1G
T1622-5G
TCIAT1622-1GEA
0
CNY
TCIAT1622-1G
TCIAT1622-5G
三氟胸腺嘧啶 ≥97.0% (by HPLC)
三氟胸腺嘧啶
分子式:
C₅H₃F₃N₂O₂ 分子量: 180.09 g/mol 沸点: 350 |
MDL编号:
MFCD00006024 CAS号: 54-20-6 EINECS: 200-197-5 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 102.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |