2,4-二溴噻唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D3667-1G
D3667-25G
D3667-5G
TCIAD3667-1GEA
0
CNY
TCIAD3667-1G
TCIAD3667-25G
TCIAD3667-5G
2,4-二溴噻唑 ≥98.0% (通过GC)
2,4-二溴噻唑
分子式:
C₃HBr₂NS |
MDL编号:
MFCD01318994 CAS号: 4175-77-3 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |