2,4,5-三甲基噻唑 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
T1068-25G T1068-5G
TCIAT1068-25GEA 0 CNY
TCIAT1068-25G TCIAT1068-5G
2,4,5-三甲基噻唑 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4,5-三甲基噻唑
分子式: C₆H₉NS
沸点: 165 °C (1013 hPa)
密度: 1,013 g/cm³ (16 °C)
闪点: 56°C
MDL编号: MFCD00005332
CAS号: 13623-11-5
EINECS: 237-107-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=040ea2f0499a4b1e7016484273262a7daf186cdc&vid=040ea2f0499a4b1e7016484273262a7daf186cdc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %