2,3-二甲基呋喃 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D2865-1G
D2865-5G
TCIAD2865-1GEA
0
CNY
TCIAD2865-1G
TCIAD2865-5G
2,3-二甲基呋喃 ≥98.0% (by GC)
2,3-二甲基呋喃
分子式:
C₆H₈O 沸点: 92 - 94 °C (1013 hPa) 密度: 0,9285 g/cm³ (20 °C) 闪点: –1°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00153893 CAS号: 14920-89-9 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |