季戊四醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇
P0039-500G P0039-25G
TCIAP0039-500GEA 0 CNY
TCIAP0039-500G TCIAP0039-25G
季戊四醇 ≥98.0% (by GC)
季戊四醇
分子式: C₅H₁₂O₄
沸点: 276°C
溶点: 260…264 °C
密度: 1,511 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004692
CAS号: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 14,07111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&vid=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %