2,2,3,3-四氟-1,4-丁二醇 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
T2296-1G
T2296-5G
TCIAT2296-1GEA
0
CNY
TCIAT2296-1G
TCIAT2296-5G
2,2,3,3-四氟-1,4-丁二醇 ≥95.0% (通过GC)
2,2,3,3-四氟-1,4-丁二醇
分子式:
C₄H₆F₄O₂ 沸点: 112°C 溶点: 85 °C |
MDL编号:
MFCD00042375 CAS号: 425-61-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |