2-吡啶甲基胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-氨甲基吡啶
A1161-25G
A1161-250G
TCIAA1161-25GEA
0
CNY
TCIAA1161-25G
TCIAA1161-250G
2-吡啶甲基胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-吡啶甲基胺
分子式:
C₆H₈N₂ 分子量: 108.14 g/mol 沸点: 95°C 溶点: 81 闪点: 95°C |
MDL编号:
MFCD00006360 CAS号: 3731-51-9 EINECS: 223-090-5 UN号: 2735 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |