碘硝基氯化四氮唑 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: INT, 对碘硝基四唑紫, 2-(4-碘苯基)-3-(4-硝基苯基)-5-苯基氯化四唑氯水合物
I0067-1G I0067-5G
TCIAI0067-1GEA 0 CNY
TCIAI0067-1G TCIAI0067-5G
碘硝基氯化四氮唑 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
碘硝基氯化四氮唑
分子式: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
分子量: 505.7 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011961
CAS号: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24ba380efad899f625fcc97136a4dbfa23efe14&vid=f24ba380efad899f625fcc97136a4dbfa23efe14&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss max. 6.0 %