二乙二醇单丁醚 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 丁基卡必醇, 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇
B0699-25ML B0699-500ML
TCIAB0699-25MLEA 0 CNY
TCIAB0699-25ML TCIAB0699-500ML
二乙二醇单丁醚 ≥99.0% (by GC)
二乙二醇单丁醚
分子式: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
分子量: 162.23 g/mol
沸点: 230°C
溶点: –68°C
闪点: 78°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002881
CAS号: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,01557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&vid=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %