1-(2-吡啶基)哌嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-哌嗪吡啶
P1033-25G P1033-5G
TCIAP1033-25GEA 0 CNY
TCIAP1033-25G TCIAP1033-5G
1-(2-吡啶基)哌嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-吡啶基)哌嗪
分子式: C₉H₁₃N₃
沸点: 122°C
溶点: 85…87 °C
密度: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00006216
CAS号: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&vid=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %