N-甲基琥珀酰亚胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-Methylpyrrolidine-2,5-dione
M2207-5G M2207-25G
TCIAM2207-5GEA 0 CNY
TCIAM2207-5G TCIAM2207-25G
N-甲基琥珀酰亚胺 ≥98.0% (by GC)
N-甲基琥珀酰亚胺
分子式: C₅H₇NO₂
沸点: 235°C
溶点: 66…69 °C
密度: 1,37 g/cm³ (20.85 °C)
MDL编号: MFCD00005517
CAS号: 1121-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&vid=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C