2-(4-羟苯基)乙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0720-25G H0720-500G
TCIAH0720-25GEA 0 CNY
TCIAH0720-25G TCIAH0720-500G
2-(4-羟苯基)乙醇 ≥98.0% (通过GC)
2-(4-羟苯基)乙醇
分子式: C₈H₁₀O₂
沸点: 310°C
溶点: 90…92 °C
MDL编号: MFCD00002902
CAS号: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&vid=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C