N-羟基邻苯二甲酰亚胺 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0395-25G H0395-500G
TCIAH0395-25GEA 0 CNY
TCIAH0395-25G TCIAH0395-500G
N-羟基邻苯二甲酰亚胺 ≥99.0% (通过滴定分析)
N-羟基邻苯二甲酰亚胺
分子式: C₈H₅NO₃
沸点: 412 °C (1013 hPa)
溶点: 231°C
密度: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00005891
CAS号: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=293404b099cf1ab1caa1dd75678bc95c81f6a78b&vid=293404b099cf1ab1caa1dd75678bc95c81f6a78b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity