1-己基-3-甲基氯化咪唑鎓 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: HMIMCl
H1097-25G H1097-5G
TCIAH1097-25GEA 0 CNY
TCIAH1097-25G TCIAH1097-5G
1-己基-3-甲基氯化咪唑鎓 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-己基-3-甲基氯化咪唑鎓
分子式: C₁₀H₁₉ClN₂
溶点: –85 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD03093289
CAS号: 171058-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84528dffd746794451e2c3ae70e6178b02476dac&vid=84528dffd746794451e2c3ae70e6178b02476dac&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %