3-氟苯乙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
F0776-1G F0776-5G
TCIAF0776-1GEA 0 CNY
TCIAF0776-1G TCIAF0776-5G
3-氟苯乙醇 ≥98.0% (通过GC)
3-氟苯乙醇
分子式: C₈H₉FO
沸点: 90°C
密度: 1,12 g/cm³ (20 °C)
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00045998
CAS号: 52059-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&vid=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %