1-Hexyl-4-ethynylbenzene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0564-25G E0564-5G
TCIAE0564-25GEA 0 CNY
TCIAE0564-25G TCIAE0564-5G
1-Hexyl-4-ethynylbenzene ≥95.0% (通过GC)
1-Hexyl-4-ethynylbenzene
分子式: C₁₄H₁₈
MDL编号: MFCD00173883
CAS号: 79887-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc86d25dfe7a6be0f2065910fe89bffc64a1bc71&vid=fc86d25dfe7a6be0f2065910fe89bffc64a1bc71&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %