间甲基苯腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-甲基苯腈
T0305-25ML T0305-500ML
TCIAT0305-25MLEA 0 CNY
TCIAT0305-25ML TCIAT0305-500ML
间甲基苯腈 ≥98.0% (by GC)
间甲基苯腈
分子式: C₈H₇N
沸点: 210°C
密度: 0,976 g/cm³ (20 °C)
闪点: 86°C
MDL编号: MFCD00001808
CAS号: 620-22-4
EINECS: 210-631-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&vid=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %