2-(三氟甲基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟邻甲基苯甲腈
C1004-25G C1004-5G
TCIAC1004-25GEA 0 CNY
TCIAC1004-25G TCIAC1004-5G
2-(三氟甲基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
2-(三氟甲基)苯甲腈
分子式: C₈H₄F₃N
分子量: 171.12 g/mol
沸点: 206°C
溶点: 18
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00001791
CAS号: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN号: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&vid=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %