N-甲基-3-氯苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-Methyl-3-chloroaniline
C1891-25G C1891-5G
TCIAC1891-25GEA 0 CNY
TCIAC1891-25G TCIAC1891-5G
N-甲基-3-氯苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-甲基-3-氯苯胺
分子式: C₇H₈ClN
沸点: 235°C
密度: 1,174 g/cm³ (11.5 °C)
MDL编号: MFCD00052014
CAS号: 7006-52-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3b583a963a788cb08e7e30d4b25b117624eca68&vid=b3b583a963a788cb08e7e30d4b25b117624eca68&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %