4-氯-1,3-苯二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0710-25G C0710-5G
TCIAC0710-25GEA 0 CNY
TCIAC0710-25G TCIAC0710-5G
4-氯-1,3-苯二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-氯-1,3-苯二胺
分子式: C₆H₇ClN₂
沸点: 280 °C (1013 hPa)
溶点: 91 °C
MDL编号: MFCD00025284
CAS号: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&vid=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C