2-氯苄硫醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-氯苯甲基硫醇
C2068-25G C2068-5G
TCIAC2068-25GEA 0 CNY
TCIAC2068-25G TCIAC2068-5G
2-氯苄硫醇 ≥98.0% (by GC)
2-氯苄硫醇
分子式: C₇H₇ClS
分子量: 158.65
沸点: 121°C
密度: 1.22
闪点: 69°C
MDL编号: MFCD00004868
CAS号: 39718-00-8
EINECS: 254-602-5
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&vid=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %