2-氯乙醚 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,2′-二氯二乙醚, 双(2-氯乙基)醚
B0472-25G B0472-500G
TCIAB0472-25GEA 0 CNY
TCIAB0472-25G TCIAB0472-500G
2-氯乙醚 ≥99.0% (by GC)
2-氯乙醚
分子式: C₄H₈Cl₂O
沸点: 178°C
溶点: -47°C
密度: 1,22 g/cm³ (20 °C)
闪点: 55°C
MDL编号: MFCD00000975
CAS号: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN号: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&vid=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %