1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: BMIMPF6
B2320-25G B2320-5G
TCIAB2320-25GEA 0 CNY
TCIAB2320-25G TCIAB2320-5G
1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐
分子式: C₈H₁₅F₆N₂P
分子量: 284.18 g/mol
溶点: 6
MDL编号: MFCD03093295
CAS号: 174501-64-5
Merck Index: 14,01581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&vid=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %