1-丁基-2,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI
Danger
B2475-25G B2475-5G
TCIAB2475-25GEA 0 CNY
TCIAB2475-25G TCIAB2475-5G
1-丁基-2,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
1-丁基-2,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐
分子式: C₉H₁₇BF₄N₂
密度: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD03427618
CAS号: 402846-78-0
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce41a0ee8f34290a911bd6447b75790beb33d64a&vid=ce41a0ee8f34290a911bd6447b75790beb33d64a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %