4-庚基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
H0588-25ML H0588-5ML
TCIAH0588-25MLEA 0 CNY
TCIAH0588-25ML TCIAH0588-5ML
4-庚基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-庚基苯胺
分子式: C₁₃H₂₁N
分子量: 191.32 g/mol
沸点: 286°C
MDL编号: MFCD00007928
CAS号: 37529-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cba27038a06007fd94ba29b10df01916a2bc97b&vid=5cba27038a06007fd94ba29b10df01916a2bc97b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %