4-Chloro-m-anisidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C1774-1G C1774-5G
TCIAC1774-1GEA 0 CNY
TCIAC1774-1G TCIAC1774-5G
4-Chloro-m-anisidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Chloro-m-anisidine
分子式: C₇H₈ClNO
MDL编号: MFCD00672967
CAS号: 13726-14-2
UN号: 2233
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0279376c19264565cbd5ba81f7f10ac9676e1ba0&vid=0279376c19264565cbd5ba81f7f10ac9676e1ba0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C