3,3′,5,5′-四甲基联苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1023-1G T1023-25G T1023-5G
TCIAT1023-1GEA 0 CNY
TCIAT1023-1G TCIAT1023-25G TCIAT1023-5G
3,3′,5,5′-四甲基联苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3,3′,5,5′-四甲基联苯胺
分子式: C₁₆H₂₀N₂
沸点: 402 °C (1013 hPa)
溶点: 166…170 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007748
CAS号: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&vid=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C