3-甲氧基丙胺 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-氨基-3-甲氧基丙烷
M0127-25ML M0127-500ML
TCIAM0127-25MLEA 0 CNY
TCIAM0127-25ML TCIAM0127-500ML
3-甲氧基丙胺 ≥99.0% (by GC)
3-甲氧基丙胺
分子式: C₄H₁₁NO
分子量: 89.14 g/mol
沸点: 116°C
闪点: 32°C
MDL编号: MFCD00014831
CAS号: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN号: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36382e1e67ae1ac9e149d5cd87759ded06aac358&vid=36382e1e67ae1ac9e149d5cd87759ded06aac358&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %