2-甲氧基-5-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 5-甲基-邻茴香胺, 6-甲氧基-间甲苯胺, 对甲酚定
M0115-25G M0115-500G
TCIAM0115-25GEA 0 CNY
TCIAM0115-25G TCIAM0115-500G
2-甲氧基-5-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-甲氧基-5-甲基苯胺
分子式: C₈H₁₁NO
沸点: 235°C
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00007815
CAS号: 120-71-8
EINECS: 204-419-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&vid=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C