10-十一烯酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
E0771-250G E0771-25G
TCIAE0771-250GEA 0 CNY
TCIAE0771-250G TCIAE0771-25G
10-十一烯酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
10-十一烯酸乙酯
分子式: C₁₃H₂₄O₂
沸点: 259°C
溶点: –38°C
密度: 0,879 g/cm³ (25 °C)
MDL编号: MFCD00009220
CAS号: 692-86-4
EINECS: 211-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&vid=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %