10-十一酰氯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
U0008-250ML U0008-25ML
TCIAU0008-250MLEA 0 CNY
TCIAU0008-250ML TCIAU0008-25ML
10-十一酰氯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
10-十一酰氯
分子式: C₁₁H₁₉ClO
沸点: 93°C
密度: 0,94 g/cm³ (20 °C)
闪点: 93°C
MDL编号: MFCD00000772
CAS号: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&vid=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %