10-十一烯酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
U0007-25G
U0007-400G
TCIAU0007-25GEA
0
CNY
TCIAU0007-25G
TCIAU0007-400G
10-十一烯酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
10-十一烯酸
分子式:
C₁₁H₂₀O₂ 沸点: 275°C 溶点: 24 °C 密度: 0,91 g/cm³ (20 °C) 闪点: 146 °C |
MDL编号:
MFCD00004442 CAS号: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Merck Index: 14,09848 |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |