9-癸烯-1-醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1892-25ML D1892-500ML
TCIAD1892-25MLEA 0 CNY
TCIAD1892-25ML TCIAD1892-500ML
9-癸烯-1-醇 ≥97.0% (通过GC)
9-癸烯-1-醇
分子式: C₁₀H₂₀O
沸点: 108°C
溶点: –13 °C
密度: 0,8446 g/cm³ (20 °C)
闪点: 114°C
MDL编号: MFCD00002992
CAS号: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&vid=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %