己二酸单乙酯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 吡酸乙酯
A1223-25G A1223-500G
TCIAA1223-25GEA 0 CNY
TCIAA1223-25G TCIAA1223-500G
己二酸单乙酯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
己二酸单乙酯
分子式: C₈H₁₄O₄
分子量: 174.2 g/mol
沸点: 286
溶点: 27.4
MDL编号: MFCD00004419
CAS号: 626-86-8
EINECS: 210-966-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&vid=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %