2,5-二氯对苯二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1873-250G D1873-25G
TCIAD1873-250GEA 0 CNY
TCIAD1873-250G TCIAD1873-25G
2,5-二氯对苯二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,5-二氯对苯二胺
分子式: C₆H₆Cl₂N₂
MDL编号: MFCD00007902
CAS号: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c34d052187196f0937256c19d016534bb6d0c5d&vid=8c34d052187196f0937256c19d016534bb6d0c5d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C