1,4-双(三氟甲基)苯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α,α′,α′,α′-六氟-对二甲苯
B1408-25G B1408-500G
TCIAB1408-25GEA 0 CNY
TCIAB1408-25G TCIAB1408-500G
1,4-双(三氟甲基)苯 ≥99.0% (by GC)
1,4-双(三氟甲基)苯
分子式: C₈H₄F₆
分子量: 214.11 g/mol
沸点: 117°C
溶点: 3
闪点: 22°C
MDL编号: MFCD00000402
CAS号: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83842a8935d7c1e3a6e3023ebe1df816e62b45e&vid=d83842a8935d7c1e3a6e3023ebe1df816e62b45e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %