N,N′-二苯基-对苯二胺 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N,N′-二苯基-1,4-苯二胺
D0609-500G D0609-25G
TCIAD0609-500GEA 0 CNY
TCIAD0609-500G TCIAD0609-25G
N,N′-二苯基-对苯二胺 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
N,N′-二苯基-对苯二胺
分子式: C₁₈H₁₆N₂
分子量: 260.34 g/mol
沸点: 250°C
MDL编号: MFCD00003015
CAS号: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 14,03329
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&vid=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %