丁二酸钠六水合物 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 琥珀酸, 丁二酸
S0105-25G S0105-500G
TCIAS0105-25GEA 0 CNY
TCIAS0105-25G TCIAS0105-500G
丁二酸钠六水合物 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
丁二酸钠六水合物
分子式: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
分子量: 270.14 g/mol
溶点: 300
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149117
CAS号: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 14,08679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e2bd23508be53bfca204674aea2fd2cfea16837&vid=0e2bd23508be53bfca204674aea2fd2cfea16837&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 37.0 to 41.0 %