3,5-双(三氟甲基)苯酚 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1869-25G B1869-5G
TCIAB1869-25GEA 0 CNY
TCIAB1869-25G TCIAB1869-5G
3,5-双(三氟甲基)苯酚 ≥96.0% (通过GC)
3,5-双(三氟甲基)苯酚
分子式: C₈H₄F₆O
沸点: 88°C
溶点: 21 °C
密度: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00000386
CAS号: 349-58-6
EINECS: 206-488-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&vid=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %