N,N,N′,N′-四甲基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T0548-25ML T0548-500ML
TCIAT0548-25MLEA 0 CNY
TCIAT0548-25ML TCIAT0548-500ML
N,N,N′,N′-四甲基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
N,N,N′,N′-四甲基-1,3-丙二胺
分子式: C₇H₁₈N₂
沸点: 145°C
密度: 0,78 g/cm³ (20 °C)
闪点: 56°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008337
CAS号: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN号: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&vid=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %