N,N,N′,N′-四甲基-1,3-丁二胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N,N,N′,N′-四甲基-1,3-二氨基丁烷, 1,3-双(二甲基氨基)丁烷
T0524-25ML T0524-500ML
TCIAT0524-25MLEA 0 CNY
TCIAT0524-25ML TCIAT0524-500ML
N,N,N′,N′-四甲基-1,3-丁二胺 ≥98.0% (by GC)
N,N,N′,N′-四甲基-1,3-丁二胺
分子式: C₈H₂₀N₂
沸点: 169°C
密度: 0,8022 g/cm³ (20 °C)
闪点: 41°C
MDL编号: MFCD00025678
CAS号: 97-84-7
EINECS: 202-610-4
UN号: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&vid=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %