1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2299-1G B2299-5G
TCIAB2299-1GEA 0 CNY
TCIAB2299-1G TCIAB2299-5G
1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (通过GC)
1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene
分子式: C₁₂H₂₂Si₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00015590
CAS号: 17151-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da884a80ceef31d51d746166eb10980915a9fc7&vid=5da884a80ceef31d51d746166eb10980915a9fc7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %