乙二胺四乙酸二钾盐二水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 乙二胺四乙酸二钾盐, 依地酸, 四乙酸二氨基乙烯, EDTA, 乙二胺四乙酸钾
D3901-25G D3901-500G
TCIAD3901-25GEA 0 CNY
TCIAD3901-25G TCIAD3901-500G
乙二胺四乙酸二钾盐二水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
乙二胺四乙酸二钾盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
分子量: 404.46 g/mol
溶点: 272
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150036
CAS号: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75e9a340c7d608cf4a7dc127ff414548db8d4d96&vid=75e9a340c7d608cf4a7dc127ff414548db8d4d96&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %