对甲氧基苯乙腈 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0856-25G M0856-500G
TCIAM0856-25GEA 0 CNY
TCIAM0856-25G TCIAM0856-500G
对甲氧基苯乙腈 ≥97.0% (通过GC)
对甲氧基苯乙腈
分子式: C₉H₉NO
沸点: 290°C
溶点: 8 °C
密度: 1,085 g/cm³ (20 °C)
闪点: 117°C
MDL编号: MFCD00001919
CAS号: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN号: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&vid=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&prid=web&clid=SAPDAM