2-甲氧基苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M0855-25G M0855-500G
TCIAM0855-25GEA 0 CNY
TCIAM0855-25G TCIAM0855-500G
2-甲氧基苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
2-甲氧基苯乙腈
分子式: C₉H₉NO
沸点: 97°C
MDL编号: MFCD00001902
CAS号: 7035-03-2
EINECS: 230-314-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&vid=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&prid=web&clid=SAPDAM