N-(溴甲基)邻苯二甲酰亚胺 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-溴甲基酞酰亚胺
P1192-25G P1192-5G
TCIAP1192-25GEA 0 CNY
TCIAP1192-25G TCIAP1192-5G
N-(溴甲基)邻苯二甲酰亚胺 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
N-(溴甲基)邻苯二甲酰亚胺
分子式: C₉H₆BrNO₂
分子量: 240.06 g/mol
沸点: 410
MDL编号: MFCD00005897
CAS号: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&vid=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C