4-(三氟甲基)苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
T1508-25G T1508-5G
TCIAT1508-25GEA 0 CNY
TCIAT1508-25G TCIAT1508-5G
4-(三氟甲基)苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(三氟甲基)苄胺
分子式: C₈H₈F₃N
分子量: 175.15 g/mol
沸点: 113°C
闪点: 75°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010220
CAS号: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN号: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&vid=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %