3,4-二甲氧基苄胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D4024-25G D4024-5G
TCIAD4024-25GEA 0 CNY
TCIAD4024-25G TCIAD4024-5G
3,4-二甲氧基苄胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二甲氧基苄胺
分子式: C₉H₁₃NO₂
沸点: 156°C
密度: 1,109 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00008116
CAS号: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03792fbac004dca0ad133eefb8111ea0a8df0481&vid=03792fbac004dca0ad133eefb8111ea0a8df0481&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %