2-(三氟甲基)苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-(氨基甲基)三氟甲苯
T2315-25G T2315-5G
TCIAT2315-25GEA 0 CNY
TCIAT2315-25G TCIAT2315-5G
2-(三氟甲基)苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(三氟甲基)苄胺
分子式: C₈H₈F₃N
分子量: 175.15 g/mol
沸点: 110°C
闪点: 69°C
MDL编号: MFCD00010297
CAS号: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN号: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&vid=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %